Merck
999988C
Avanti
13:0 Diether PC
Avanti Research - A Croda Brand 999988C
Synonim(y):
1,2-di-O-tridecylo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H72NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
621.91
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (999988C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999988C
stężenie
10 mg/mL (999988C-10mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCC)=O
Opis ogólny
13:0 Diether PC (fosfocholina) to klasa glicerofosfolipidów, która ma dwa łańcuchy tridekanowe przyłączone do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu za pomocą wiązań eterowych. Posiada cholinę jako grupę alkoholową, przyłączoną do grupy fosforanowej.[1]
Zastosowanie
13:0 Diether PC lub 1,2-di-O-tridecyl-sn-glycero-3-fosfocholina nadaje się do przygotowania bicelle[2] i jako wewnętrzny standard do identyfikacji lipidów w tkance.[3]
Działania biochem./fizjol.
13:0 Dieter PC (fosfocholina) jest przydatny do przygotowania miceli. Bicelle można zintegrować ze standardowymi protokołami krystalizacji i w przeciwieństwie do miceli, bicelle utrzymują białko w bardziej natywnym środowisku dwuwarstwowym, umożliwiając wychwytywanie białek w bardziej biologicznie istotnej orientacji.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (999988C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Caloric restriction and intermittent fasting alter hepatic lipid droplet proteome and diacylglycerol species and prevent diabetes in NZO mice
Baumeier C, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1851(5), 566-576 (2015)
Hugo F Azurmendi et al.
Carbohydrate research, 337(10), 905-915 (2002-05-15)
The conformations of two synthetic trisaccharides of blood group A and B (alpha-L-Fucp-(1-->2)-[alpha-D-GalpNAc-(1-->3)]-alpha-D-Galp and alpha-L-Fucp-(1-->2)-[alpha-D-Galp-(1-->3)]-alpha-D-Galp, respectively) and of a type A tetrasaccharide alditol, Fucp-(1-->2)-[alpha-D-GalpNAc-(1-->3)]-beta-D-Galp-(1-->3)-GalNAc-ol, were studied by NMR measurements of one-bond C-H residual dipolar couplings in partially oriented liquid crystal
John M Dean et al.
Protein & cell, 9(2), 196-206 (2017-05-20)
Ether lipids, such as plasmalogens, are peroxisome-derived glycerophospholipids in which the hydrocarbon chain at the sn-1 position of the glycerol backbone is attached by an ether bond, as opposed to an ester bond in the more common diacyl phospholipids. This