Merck
900131E
Avanti
13(S)HODE Ethanolamide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
13S-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-9Z,11E-octadecadienamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H37NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.51
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Postać
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (900131E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900131E-500ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (900131E-1MG)
500 μg/mL (900131E-500UG)
typ lipidu
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opakowanie
2ml Amber Glass Sealed Ampule
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C