Przejdź do
SML2525
Tafluprost
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-Difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester, 16-phenoxy-15-deoxy-15,15-difluoro-17,18,19,20-tetranorprostaglandin F2α isopropyl ester, AFP-168
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
2728,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34F2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.53
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
852,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
optical activity
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(COc2ccccc2)\C=C\C1C(CC(C1C\C=C\CCCC(=O)OC(C)C)O)O
InChI
1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3+,15-14+
InChI key
WSNODXPBBALQOF-ZHDUIJGQSA-N
Biochem/physiol Actions
Prostaglandin F2α agonist; Antiglaucoma agent
Taflupost is a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. It has high affinity and selectivity for the fluoroprostaglandin (FP) receptor PGF2α. Tafluprost is believed to reduce the intraocular pressure (IOP) by increasing the outflow of aqueous humor. Tafluprost is a pro-drug. The active metabolite is the free acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2579L1167B6309
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
oil
form
oil
form
oil
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless to yellow
color
colorless
color
colorless to yellow
color
light yellow
optical activity
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
optical activity
[α]/D 17 to 22°, c = 1.0 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)