Merck
890830C
Avanti
16:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890830C
Synonim(y):
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H73NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
595.98
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890830C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890830C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890830C
stężenie
10 mg/mL (890830C-25mg)
25 mg/mL (890830C-200mg)
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Zastosowanie
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is suitable for the preparation of miRNA encapsulated liposomes.
Działania biochem./fizjol.
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is a cationic lipid and serves as a pH-sensitive transfection reagent.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890830C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890830C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Moran Amit et al.
Nature, 578(7795), 449-454 (2020-02-14)
The solid tumour microenvironment includes nerve fibres that arise from the peripheral nervous system1,2. Recent work indicates that newly formed adrenergic nerve fibres promote tumour growth, but the origin of these nerves and the mechanism of their inception are unknown1,3.