Merck
880270C
Avanti
C8 PEG5000 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 880270C
Synonim(y):
N-oktanoilo-sfingozyno-1-{sukcynylo[metoksy(glikol polietylenowy)5000]}
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (880270C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880270C
stężenie
10 mg/mL (880270C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COC(CCC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O
Opis ogólny
Ceramidy są głównymi lipidami blaszek w warstwie rogowej naskórka. Są to heterogeniczne cząsteczki należące do grupy sfingolipidów.
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że ceramidy sprzężone z poli(glikolem etylenowym) (PEG) wpływają na tworzenie stabilizowanych cząstek plazmidowo-lipidowych (SPLP). Rozmiar polimeru i długość łańcucha acylowego wpływa na siłę transfekcji SPLP.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880270C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stabilized plasmid-lipid particles: factors influencing plasmid entrapment and transfection properties
Mok KWC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1419(2), 137-150 (1999)
Ceramides and skin function
Coderch L, et al.
American Journal of Clinical Dermatology, 4(2), 107-129 (2003)
Hudson P Pace et al.
Analytical chemistry, 90(21), 13065-13072 (2018-10-24)
Over the last two decades, supported lipid bilayers (SLBs) have been extensively used as model systems to study cell membrane structure and function. While SLBs have been traditionally produced from simple lipid mixtures, there has been a recent surge in