Merck
878119C
Avanti
C16 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878119C
Synonim(y):
1-O-heksadecylo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H52NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.65
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (878119C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 878119C
stężenie
5 mg/mL (878119C-5mg)
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
Klucz InChI
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Opis ogólny
1-O-heksadecylo-sn-glicero-3-fosfocholina(C16:0 lizo PAF) jest prekursorem i metabolitem 1-O-heksadecylo-2-acetylo-sn-glicero-3-fosfocholiny(C16:0 PAF). Zwiększony poziom C16:0 lizo-PAF zaobserwowano w korze skroniowej pacjentów z chorobą Alzheimera.[1] Lizo-PAF jest syntetyzowany z 1-O-alkilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny(1-alkilo-fosfatydylocholiny) przez enzym fosfolipazę A2 w szlaku przebudowy.[2]
Zastosowanie
C16 Lyso PAF lub 1-O-heksadecylo-sn-glicero-3-fosfocholina została użyta jako substrat fosfolipazy D specyficznej dla lizoplazmalogenu (LysoPls) (lizofosfolipaza D (LysoPLD) w teście eksperymentalnym.[3] Został on również wykorzystany jako autentyczny wzorzec do generowania krzywych wzorcowych do ilościowego oznaczania analitów lipidowych.[4]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (878119C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott D Ryan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(49), 20936-20941 (2009-11-21)
Perturbation of lipid second messenger networks is associated with the impairment of synaptic function in Alzheimer disease. Underlying molecular mechanisms are unclear. Here, we used an unbiased lipidomic approach to profile alkylacylglycerophosphocholine second messengers in diseased tissue. We found that
Hideo Shindou et al.
The Journal of biological chemistry, 282(9), 6532-6539 (2006-12-22)
Platelet-activating factor (PAF) is a potent proinflammatory lipid mediator eliciting a variety of cellular functions. Lipid mediators, including PAF are produced from membrane phospholipids by enzymatic cascades. Although a G protein-coupled PAF receptor and degradation enzymes have been cloned and
Saki Yamaura et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 481, 184-188 (2018-03-20)
Measurement of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) can be used as an adjunct to traditional cardiovascular risk factors for identifying individuals at higher risk of cardiovascular events. This can be performed by quantification of the protein concentration using an ELISA platform
Kelsey B Law et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017-05-20)
Peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are metabolic disorders caused by the loss of peroxisomes. The majority of PBDs result from mutation in one of 3 genes that encode for the peroxisomal AAA ATPase complex (AAA-complex) required for cycling PEX5 for peroxisomal
Michael A Kennedy et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004010-e1004010 (2014-01-28)
Unbiased lipidomic approaches have identified impairments in glycerophosphocholine second messenger metabolism in patients with Alzheimer's disease. Specifically, we have shown that amyloid-β42 signals the intraneuronal accumulation of PC(O-16:0/2:0) which is associated with neurotoxicity. Similar to neuronal cells, intracellular accumulation of