Merck
870739P
Avanti
21:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870739P, powder
Synonim(y):
heneicosanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H85N10O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1127.17
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870739P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870739P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opis ogólny
21:0 Coenzyme A, also known as heneicosanoyl coenzyme A, is a coenzyme A derivative of heneicosanoic acid.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870739P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3