Merck
870624P
Avanti
Azo Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H67N12O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1125.03
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
1 ea of 1 mg (870624P-1mg)
1 ea of 5 mg (870624P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]3OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]3O)N4C5=C(C(N)=NC=N5)N=C4)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3