Merck
870302C
Avanti
18:1 Ptd Ethylene Glycol
Avanti Research - A Croda Brand 870302C
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfo(glikol etylenowy) (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H76O9PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
767.00
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (870302C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870302C
stężenie
10 mg/mL (870302C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O9P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39,42H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39-;/m1./s1
Klucz InChI
NQNFIFRFZRXHMZ-YSHLVRMWSA-M
Opis ogólny
18:1 Ptd Ethylene Glycol, znany również jako 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho(Ethylene Glycol), jest funkcjonalizowanym lipidem modyfikowanym przez grupę główną.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870302C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)