Merck
870142C
Avanti
18:1 Dodecanylamine PE
Avanti Research - A Croda Brand 870142C
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H101N2O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
941.35
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (870142C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870142C
stężenie
10 mg/mL (870142C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN(C(CCCCCCCCCCC[NH3+])=O)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C53H101N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-31-35-39-43-52(57)61-48-50(64-53(58)44-40-36-32-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)49-63-65(59,60)62-47-46-55-51(56)42-38-34-30-26-25-29-33-37-41-45-54/h17-20,50H,3-16,21-49,54H2,1-2H3,(H,55,56)(H,59,60)/b19-17-,20-18-/t50-/m1/s1
Klucz InChI
HOOLPMPNZPBWNI-WSPRLCGESA-N
Opis ogólny
18:1 Dodecanylamine PE, also referred as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine), is a head group modified functionalized lipid.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870142C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)