Merck
870140P
Avanti
16:0 Dodecanylamine PE
Avanti Research - A Croda Brand 870140P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(dodekanyloamina)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H97N2O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
889.28
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (870140P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870140P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCCCCCCC[NH3+])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C49H97N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-31-35-39-48(53)57-44-46(60-49(54)40-36-32-28-24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)45-59-61(55,56)58-43-42-51-47(52)38-34-30-26-22-21-25-29-33-37-41-50/h46H,3-45,50H2,1-2H3,(H,51,52)(H,55,56)/t46-/m1/s1
Klucz InChI
MFAZBSZBKVFZAN-YACUFSJGSA-N
Opis ogólny
16:0 Dodekanyloamina PE lub 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(dodekanyloamina), należy do rodziny funkcjonalizowanych lipidów modyfikowanych grupami głównymi. Funkcjonalizowane lipidy działają głównie jako cząsteczki reporterowe.
Zastosowanie
16:0 Dodekanyloamina PE może być stosowana jako współimmobilizowana cząsteczka lipidowa w celu zwiększenia stabilności i czułości mikrobiosensora anionorodnika ponadtlenkowego (O2--).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870140P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Md Aminur Rahman et al.
Analytical chemistry, 84(15), 6654-6660 (2012-07-19)
Enhanced stability and sensitivity of a superoxide anion radical (O(2)(•-)) microbiosensor were achieved through the sequential immobilization of lipid and cytochrome c (Cyt c) covalently bonded onto a conducting polymer layer that showed a clear quasi-reversible direct electron transfer (DET)
Functionalized lipids and surfactants for specific applications
Kepczynski M and Rog T
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1858(10), 2362-2379 (2016)
Mariusz Kepczynski et al.
Biochimica et biophysica acta, 1858(10), 2362-2379 (2016-03-08)
Synthetic lipids and surfactants that do not exist in biological systems have been used for the last few decades in both basic and applied science. The most notable applications for synthetic lipids and surfactants are drug delivery, gene transfection, as