Merck
860857P
Avanti
N3C14SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-((2S,3R,E)-14-azido-1,3-dihydroksytetradec-4-en-2-ylo)-2-bromoacetamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H29BrN4O3
Masa cząsteczkowa:
405.33
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H29BrN4O3/c17-12-16(24)20-14(13-22)15(23)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19-21-18/h8,10,14-15,22-23H,1-7,9,11-13H2,(H,20,24)/b10-8+/t14-,15+/m0/s1
Klucz InChI
ITLFCQNHZGVSBF-AZHOBDGFSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860857P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)