Merck
860818P
Avanti
17:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 860818P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(S)-hydroksyheptadekanoilo)-D-erytrofingozyna
Wybierz wielkość
5 MG
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1350,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H69NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
567.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860818P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860818P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Klucz InChI
MBKBHFOACJJHAN-GTQKJTMESA-N
Opis ogólny
Ceramidy z grupą 2-hydroksylowych kwasów tłuszczowych (hFA) występują głównie w naskórku.[1] Ceramid 17:0(2S-OH) jest unikalnym ceramidem zawierającym 17C długołańcuchowy zasadowy kwas tłuszczowy (kwas heptadekanowy) - z grupą 2′-hydroksylową w konfiguracji S.[2]
Działania biochem./fizjol.
Hydroksykwasy tłuszczowe (hFA) - sfingolipidy pomagają w sygnalizacji komórkowej.[3] Ułatwiają również różnicowanie komórek i apoptozę.[2] hFA-ceramidy w naskórku pomagają w funkcjonowaniu bariery przepuszczalności. hFA-ceramidy są syntetyzowane przez 2-hydroksylazę kwasów tłuszczowych (FA2H). Mutacje FA2H prowadzą do rozwoju zaburzeń neurologicznych, takich jak leukodystrofia i niedowład spastyczny u ludzi.[3] hFA-ceramidy w błonie komórkowej są niezbędne, aby lek PM02734 wykazywał działanie przeciwnowotworowe.[4]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860818P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Levels of SCS7/FA2H-mediated fatty acid 2-hydroxylation determine the sensitivity of cells to antitumor PM02734
Herrero AB, et al.
Cancer research, 68(23), 9779-9787 (2008)
Venkatesh Kota et al.
Advances in biological regulation, 54, 223-230 (2013-10-22)
Ceramide is a precursor of complex sphingolipids and also plays important roles in cell signaling. With the advances in lipid analytical technologies, the structural diversity of ceramide species have become evident, and the complexity of cellular metabolism and function associated
2?-Hydroxy ceramide in membrane homeostasis and cell signaling
Kota V and Hama H
Advances in Biological Regulation, 54, 223-230 (2014)
Fatty acid 2-Hydroxylation in mammalian sphingolipid biology
Hama H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1801(4), 405-414 (2010)
Hiroko Hama
Biochimica et biophysica acta, 1801(4), 405-414 (2009-12-23)
2-Hydroxy fatty acids (hFA) are important components of a subset of mammalian sphingolipids. The presence of hFA in sphingolipids is best described in the nervous system, epidermis, and kidney. However, the literature also indicates that various hFA-sphingolipids are present in