Merck
860476P
Avanti
1-desoxymethylsphinganine-d5
1-desoxymethylsphinganine-d5 (m17:0), powder
Synonim(y):
1-Deoksymetylosfinganina-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H32D5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860476P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860476P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](CN)([H])CCCCCCCCCCCCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
Klucz InChI
UGVBFHUWZNNKIK-RPRHKWDUSA-N
Opis ogólny
Desoksymetylosfinganina jest główną zasadą sfingoidową obecną u ssaków.
Zastosowanie
1-dezoksymetylosfinganina-d5 może być stosowana jako wzorzec wewnętrzny do analizy sfingoidów z osocza i tkanek.
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w palmitoilotransferazie (SPT) w dziedzicznej neuropatii czuciowej typu 1 (HSAN-1), ze względu na zmienioną specyficzność substratową 1-dezoksymetylofinganiny i 1-deoksyfinganiny.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860476P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oral L-serine supplementation reduces production of neurotoxic deoxysphingolipids in mice and humans with hereditary sensory autonomic neuropathy type 1
Garofalo K, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 121(12), 4735-4745 (2011)
Annelies Rotthier et al.
Human mutation, 32(6), E2211-E2225 (2011-05-28)
Hereditary sensory and autonomic neuropathy type I (HSAN-I) is an axonal peripheral neuropathy leading to progressive distal sensory loss and severe ulcerations. Mutations in SPTLC1 and SPTLC2, encoding the two subunits of serine palmitoyltransferase (SPT), the enzyme catalyzing the first
Hereditary sensory neuropathy type 1 is caused by the accumulation of two neurotoxic sphingolipids
Penno A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(15), 11178-11187 (2010)
Biophysical properties of novel 1-deoxy-(dihydro) ceramides occurring in mammalian cells
Jimenez-Rojo N, et al.
Biophysical Journal, 107(12), 2850-2859 (2014)
Gergely Karsai et al.
The Journal of biological chemistry, 295(7), 1889-1897 (2019-12-22)
Sphingolipids (SLs) are structurally diverse lipids that are defined by the presence of a long-chain base (LCB) backbone. Typically, LCBs contain a single Δ4E double bond (DB) (mostly d18:1), whereas the dienic LCB sphingadienine (d18:2) contains a second DB at