Kluczowe dokumenty
860461P
Avanti
N-C12-desoxymethylsphinganine
N-lauroyl-1-desoxymethylsphinganine (m17:0/12:0), powder
Synonim(y):
N-dodecanoyl-1-desoxymethylsphinganine (m17:0/12:0); N-C12-1-desoxyMeDHCer; 110959
Wybierz wielkość
1500,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1500,00 zł
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860461P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860461P
typ lipidu
sphingolipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)