Merck
860460P
Avanti
N-C12-deoxysphinganine
N-lauroyl-1-deoxysphinganine (m18:0/12:0), powder
Synonim(y):
N-dodekanoilo-1-deoksysphinganina (m18:0/12:0); N-C12-1-deoksyDHCer; 110958
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H61NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.81
Kod UNSPSC:
12352211
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860460P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860460P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
N-C12-deoksysphinganina występuje w komórkach ssaków.[1] Może być związana z toksycznością neuronów.[2]
Powszechnie określany jako 1-deoksyhydroceramid (1-deoxyDHCer), produkt ten jest N-acylowaną formą 1-deoksysphinganiny, silnego inhibitora metabolizmu sfingolipidów. Aktywność biologiczna 1-deoksyDHCer nie jest obecnie dokładnie poznana.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860460P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantifying 1-deoxydihydroceramides and 1-deoxyceramides in mouse nervous system tissue
Schwartz NU, et al.
Prostaglandins & other lipid mediators (2019)
Ceramide synthase inhibition by fumonisin B1 causes accumulation of 1-deoxysphinganine a novel category of bioactive 1-deoxysphingoid bases and 1-deoxydihydroceramides biosynthesized by mammalian cell lines and animals
Zitomer NC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284(8), 4786-4795 (2009)