Merck
860452P
Avanti
16:0 PA-d62
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Sól sodowa 1,2-dipalmitoilo-d62-sn-glicero-3-fosforanu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H6O8PNaD62
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
733.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860452P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])
Opis ogólny
1,2-dipalmitoilo-d62-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa) (16:0 PA-d62) jest deuterowanym kwasem fosfatydowym, w którym 62 protony dipalmitoilu są zastąpione izotopem deuteru. Kwas fosfatydowy (PA) jest fosfolipidem błonowym i stanowi około 1-2% całkowitego fosfolipidu w komórkach.
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) jest związany z syntezą strukturalnych fosfo- i glikolipidów w plastydach i retikulum endoplazmatycznym (ER).
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860452P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphatidic acid: an emerging plant lipid second messenger
Munnik T
Trends in Plant Science, 6(5), 227-233 (2001)