Merck
858141C
Avanti
17:1 Lyso PS
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-[phospho-L-serine] (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
110724
Wybierz wielkość
5 MG
846,00 zł
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
846,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H43NNaO9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.55
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (858141C-5mg)
pkg of 1 × 4 mL (858141C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 858141C
stężenie
25 mg/mL (858141C-100mg)
5 mg/mL (858141C-5mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C23H44NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(26)31-17-20(25)18-32-34(29,30)33-19-21(24)23(27)28;/h7-8,20-21,25H,2-6,9-19,24H2,1H3,(H,27,28)(H,29,30);/q;+1/p-1/b8-7-;/t20-,21+;/m1./s1
Klucz InChI
OALJMCAGNYARLY-XZEOLHCOSA-M
Zastosowanie
17:1 Lyso PS może być stosowany jako wzorzec w metodzie ekstrakcji grafitowanej sadzy w fazie stałej (GCB-SPE) do ekstrakcji lipidów.[1] Może być również stosowany jako wzorzec wewnętrzny w analizie metabolomicznej próbek komórek i mózgu.[2]
Działania biochem./fizjol.
17:1 Lyso PS może służyć jako nieparzysto-łańcuchowy wzorzec wewnętrzny spektrometrii masowej 10390.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (858141C-100 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (858141C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daisuke Ogasawara et al.
Nature chemical biology, 14(12), 1099-1108 (2018-11-14)
ABHD12 metabolizes bioactive lysophospholipids, including lysophosphatidylserine (lyso-PS). Deleterious mutations in human ABHD12 cause the neurological disease PHARC, and ABHD12-/- mice display PHARC-like phenotypes, including hearing loss, along with elevated brain lyso-PS and features of stimulated innate immune cell function. Here
Biyu Hou et al.
Life sciences, 245, 117352-117352 (2020-02-02)
The depot-specific differences in lipidome of visceral adipose tissue (VAT) and subcutaneous adipose tissue (SAT) reflect heterogeneity of white adipose tissue (WAT), which plays a central role in its distinct response to outside stimuli. However, the detailed lipidome of depot-specific
Michela Antonelli et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(2), 413-423 (2019-11-25)
The chemical composition of Cannabis sativa L. has been extensively investigated for several years; nevertheless, a detailed lipidome characterization is completely lacking in the literature. To achieve this goal, an extraction and enrichment procedure was developed for the characterization of
Jordon M Inloes et al.
Biochemistry, 57(39), 5759-5767 (2018-09-18)
Deleterious mutations in the serine hydrolase DDHD domain containing 1 (DDHD1) cause the SPG28 subtype of the neurological disease hereditary spastic paraplegia (HSP), which is characterized by axonal neuropathy and gait impairments. DDHD1 has been shown to display PLA1-type phospholipase