Kluczowe dokumenty
857503P
Avanti
16:0-a15:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand (857503P), powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-(12S-metylomistoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (857503P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (857503P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand (857503P)
typ lipidu
phospholipids
bacterial lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-24-27-30-38(41)45-34-37(35-47-49(43,44)46-33-32-40(4,5)6)48-39(42)31-28-25-22-19-18-20-23-26-29-36(3)8-2/h36-37H,7-35H2,1-6H3/t36-,37-/m1/s1
Klucz InChI
WJIZATXJPUTHHS-FZNHDDJXSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)