Merck
857400P
Avanti
C6-Urea-Ceramide
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexane-urea-sphingosine, powder
Synonim(y):
D-erytro-C6-mocznik-ceramid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H50N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.68
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857400P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857400P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ceramid C6-mocznika jest inhibitorem amidohydrolazy N-acylosfingozyny 1 (ASAH2).[1]
Działania biochem./fizjol.
Ceramid C6-urea pomaga zmniejszyć żywotność ludzkich linii komórkowych raka okrężnicy. Zwiększa apoptozę i przepływ autofagiczny.[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (857400P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Therapeutic implications of bioactive sphingolipids: A focus on colorectal cancer
Camp ER, et al.
Cancer Biology & Therapy, 18(9), 640-650 (2017)