Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 645,00 zł |
Informacje o tej pozycji
645,00 zł
Nazwa produktu
22:0 Lyso PC, 1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (855779C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 855779C
concentration
10 mg/mL (855779C-25mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description 1-lignoceroyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder | description 1-hexacosanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder |
| assay >99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC) | assay >99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC) | assay >99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC) | assay >99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC) |
| manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 855779C | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 855800P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 855810P |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| packaging pkg of 1 × 2.5 mL (855779C-25mg) | packaging pkg of 1 × 25 mg (855779P-25mg) | packaging pkg of 1 × 25 mg (855800P-25mg) | packaging pkg of 1 × 5 mg (855810P-5mg), pkg of 1 × 10 mg (855810P-10mg), pkg of 1 × 25 mg (855810P-25mg) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 22:0 Lyso PC
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?