Merck
850851C
Avanti
16:0 Monomethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, chloroform
Synonim(y):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl ; 110743
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.99
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850851C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850851C
stężenie
10 mg/mL (850851C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
Klucz InChI
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
16:0 Monomethyl phosphoethanolamine (PE) is an alkyl phosphate derivative.
Zastosowanie
16:0 Monomethyl PE has been used as an internal calibration standard in liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the extraction of phospholipids in foods and tissues.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850851C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validation of an LC-MS/MS method for the quantification of choline-related compounds and phospholipids in foods and tissues
Xiong Y, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 911, 170-179 (2012)