Merck
850479P
Avanti
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
Avanti Research - A Croda Brand 850479P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-stearoilo(4,5)dibromo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82Br2NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
919.88
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (850479P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850479P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(Br)C(Br)CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Opis ogólny
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
(1-palmitoilo-2-stearoilo (4,5) dibromo-sn-glicero-3-fosfocholina) jest lipidem, który ma szkielet fosfocholiny, palmitoilowe i stearynowe łańcuchy kwasów tłuszczowych. Czwarty i piąty węgiel grupy stearoilowej ma podstawienie bromowe.
Zastosowanie
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoilo-2-stearoilo (4,5) dibromo-sn-glicero-3-fosfocholina) może być stosowany jako składnik pęcherzyków do eksperymentów wygaszania.
Działania biochem./fizjol.
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoilo-2-stearoilo (4,5) dibromo-sn-glicero-3-fosfocholina) może być stosowany do przygotowania pęcherzyków.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850479P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cari M Anderson et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(1), 170-179 (2018-11-28)
The interactions between small molecules and lipid bilayers play a critical role in the function of cellular membranes. Understanding how a small molecule interacts with the lipid bilayer differently based on its charge reveals primordial mechanisms of transport across membranes