Merck
850404C
Avanti
4ME 16:0 PG
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(3,7,11,15-tetrametyloheksadekanoilo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′racglicerol) (sól sodowa); PG(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
Wybierz wielkość
25 MG
846,00 zł
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
846,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H90O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
857.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850404C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850404C
stężenie
10 mg/mL (850404C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
4ME 16:0 PG (DPhPG/1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol)) jest ujemnie naładowanym fosfolipidem. Ma 16-węglowe długie łańcuchy węglowodorowe, które są rozgałęzione metylowo.[1] Jest to lipid zmodyfikowany kwasem tłuszczowym.
Zastosowanie
4ME 16:0 PG (DPhPG/1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sól sodowa)):
  • jako wzorzec fosfolipidowy do ilościowego oznaczania fosfatydyloglicerolu w próbkach roślinnych za pomocą analizy spektrometrii masowej[2]
  • jako składnik gigantycznych pęcherzyków jednokomórkowych (GUV) do badań elektrofizjologicznych[3]
  • w przygotowaniu pęcherzyków DPhPC (1,2-difytanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina/DPhPG)[4]
Działania biochem./fizjol.
DPhPG/1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) jest stosowany w eksperymentach elektrofizjologicznych.[5]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850404C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e null
Hanieh Niroomand et al.
Scientific reports, 7(1), 2492-2492 (2017-06-01)
The role of natural thylakoid membrane housing of Photosystem I (PSI), the transmembrane photosynthetic protein, in its robust photoactivated charge separation with near unity quantum efficiency is not fundamentally understood. To this end, incorporation of suitable protein scaffolds for PSI
Giorgia Manzo et al.
Scientific reports, 9(1), 10934-10934 (2019-07-31)
Frogs such as Rana temporaria and Litoria aurea secrete numerous closely related antimicrobial peptides (AMPs) as an effective chemical dermal defence. Damage or penetration of the bacterial plasma membrane is considered essential for AMP activity and such properties are commonly
Sezgin Kara et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1859(10), 1828-1837 (2017-06-08)
The branched chains in diphytanoyl lipids provide membranes with unique properties, such as high chemical/physical stability, low water permeability, and no gel-to-fluid phase transition at ambient temperature. Synthetic diphytanoyl phospholipids are often used as model membranes for electrophysiological experiments. To
Max Lein et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(11 Pt A), 2980-2984 (2015-09-08)
The mechanism(s) by which certain small peptides and peptide mimics carry large cargoes across membranes through exclusively non-covalent interactions has been difficult to resolve. Here, we use the droplet-interface bilayer as a platform to characterize distinct mechanistic differences between two