850320C
Avanti
09:0 PC
1,2-dinonanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
PC(9:0/9:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850320C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850320C
stężenie
10 mg/mL (850320C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C26H52NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-25(28)32-22-24(35-26(29)19-17-15-13-11-9-7-2)23-34-36(30,31)33-21-20-27(3,4)5/h24H,6-23H2,1-5H3/t24-/m1/s1
Klucz InChI
CKGVBFQDYSPMSY-XMMPIXPASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as an internal standard for phospholipid extraction from renal tissues using liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry
- as a supplement in sample mixture as internal standard for liquid-liquid extraction and to spike the samples in order to determine lipid extract from fibroblasts by high-performance liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS)
- an internal standard to spike frozen aliquots of plasma in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn