Kluczowe dokumenty
810230P
Avanti
C6-NBD Safingol
Avanti Research - A Croda Brand 810230P, powder
Synonim(y):
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo]-L-treo-sphinganina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H51N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
577.76
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 50 μg (810230P-50ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810230P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Safingol należy do klasy lizosfingolipidów i jest syntetycznym L-treo-stereoizomerem (D-erytro-) sfinganiny.
Działania biochem./fizjol.
Safingol, konkurencyjny inhibitor kinazy sfingozynowej 1, wykazuje aktywność przeciwnowotworową. Wiadomo, że zwiększa aktywność przeciwnowotworową cisplatyny w eksperymentach z przeszczepami ksenogenicznymi.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810230P-50ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of threo-beta-aminoalcohols from aminoaldehydes via chelation-controlled additions. Total synthesis of l-threo sphingosine and safingol
Jung ME and Yi SW
Tetrahedron Letters, 53(32), 4216-4220 (2012)
Jesse Coward et al.
Autophagy, 5(2), 184-193 (2008-12-23)
Safingol, the synthetic L-threo-stereoisomer of endogenous (D-erythro-) sphinganine, is an inhibitor of protein kinase C and sphingosine kinase in vitro, and in some cell types has been implicated in ceramide generation and induction of apoptosis. Utilizing electron microscopy, acridine orange
Mark A Dickson et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(8), 2484-2492 (2011-01-25)
Sphingosine 1-phosphate (S1P) is an important mediator of cancer cell growth and proliferation. Production of S1P is catalyzed by sphingosine kinase 1 (SphK). Safingol, (l-threo-dihydrosphingosine) is a putative inhibitor of SphK. We conducted a phase I trial of safingol (S)