Merck
810177P
Avanti
06:0-06:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810177P, powder
Synonim(y):
1-hexanoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.50
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810177P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810177P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810177P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC