Kluczowe dokumenty
810167P
Avanti
06:0-06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810167P, powder
Synonim(y):
1-heksanoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-[fosforac-(1-glicerol)] (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40N5O13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
637.57
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810167P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810167P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (810167P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)