Kluczowe dokumenty
810151C
Avanti
14:0-06:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810151C
Synonim(y):
1-myrystoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H52N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
701.75
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810151C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810151C
stężenie
1 mg/mL (810151C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
N-(7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo) fosfoetanoloamina (NBD PE) jest sondą fluorescencyjną, która zawiera NBD, fluorofor, przyłączony do grupy głównej fosfatydyloetanoloaminy[1] obecnej głównie w mózgu.[2] Fosfoetanoloamina jest drugim najobficiej występującym, metabolicznie powiązanym aminofosfolipidem,[2] zlokalizowanym na granicy błon.[3]
Działania biochem./fizjol.
Fosfoetanoloamina obecna w miocytach serca pomaga w zapobieganiu uszkodzeniom komórek po niedokrwieniu.[2] Pomoce N-(7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo) fosfoetanoloaminy (NBD PE) monitorują efekty przesunięcia wzbudzenia czerwonej krawędzi (REES) dzięki unikalnym właściwościom ruchowym i dielektrycznym.[3]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810151C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Application of NBD-labeled lipids in membrane and cell biology
Fluorescent methods to study biological membranes, 37-50 (2012)
Jean E Vance et al.
Biochimica et biophysica acta, 1831(3), 543-554 (2012-09-11)
Phosphatidylserine (PS) and phosphatidylethanolamine (PE) are metabolically related membrane aminophospholipids. In mammalian cells, PS is required for targeting and function of several intracellular signaling proteins. Moreover, PS is asymmetrically distributed in the plasma membrane. Although PS is highly enriched in
S C Lopes et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1861(6), 1152-1161 (2019-03-07)
Mitochondrial membranes are pointed out as the site of cardiotoxic action of local anaesthetics. Its three main phospholipids components are phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine and cardiolipin. Cardiolipins, in eukaryotes, are only found in mitochondria and are essential for the maintenance of its