Merck
700322P
Avanti
Deoxycholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
sól disodowa kwasu 3a,12a-dihydroksy-5ß-cholan-24-octowego
Wybierz wielkość
1 MG
877,00 zł
877,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
877,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38Na2O7S
Masa cząsteczkowa:
516.60
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
877,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700322P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)