Merck
700247P
Avanti
Tauroursodeoxycholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5ß-cholanic acid-3α,7ß-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44NNaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700247P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC