Merck
700232P
Avanti
α-Muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β-cholanic acid-3α,6β,7α-triol
Wybierz wielkość
1 MG
695,00 zł
5 MG
2080,00 zł
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
695,00 zł
5 MG
2080,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
DKPMWHFRUGMUKF-GDYCBZMLSA-N
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700232P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700232P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)