Merck
700128P
Avanti
3β,7α,24S-trihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand 700128P, powder
Synonim(y):
Kwas (25R)-cholest-5-en-26-octowy, 3β,7α,24S-trihydroksy
Wybierz wielkość
1 MG
3590,00 zł
3590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
3590,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.64
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
3590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700128P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700128P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@H](C)C(O)=O)[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C27H44O5/c1-15(5-8-22(29)16(2)25(31)32)19-6-7-20-24-21(10-12-27(19,20)4)26(3)11-9-18(28)13-17(26)14-23(24)30/h14-16,18-24,28-30H,5-13H2,1-4H3,(H,31,32)/t15-,16-,18+,19-,20?,21?,22+,23-,24?,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
GQVVAINZOBDUHK-ANPBTDCTSA-N
Opis ogólny
Kwas 3β,7α,24S-trihydroksy-5-cholestenowy jest pochodną kwasu cholestenowego.
Zastosowanie
Kwas 3β,7α,24S-trihydroksy-5-cholestenowy został użyty do przygotowania [25,26,26,26,27,27,272H7]22R-hydroksycholest-4-en-3-onu([2H7]22R-HCO).[1] Został on również wykorzystany jako wzorzec w chromatografii cieczowej o wysokiej rozdzielczości spektrometrii mas (LC-HRMS) zrekonstruowanego chromatogramu jonowego do analizy kwasu cholestenowego w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF).[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700128P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonas Abdel-Khalik et al.
Biochimie, 153, 86-98 (2018-07-01)
Dihydroxyoxocholestenoic acids are intermediates in bile acid biosynthesis. Here, using liquid chromatography - mass spectrometry, we confirm the identification of 7α,24-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic and 7α,25-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic acids in cerebrospinal fluid (CSF) based on comparisons to authentic standards and of 7α,12α-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic and 7α,x-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic (where
Peter J Crick et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 195, 105475-105475 (2019-09-22)
While the presence and abundance of the major oxysterols and cholestenoic acids in the circulation is well established, minor cholesterol metabolites may also have biological importance and be of value to investigate. In this study by observing the metabolism of