Kluczowe dokumenty
700120P
Avanti
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7, powder
Synonim(y):
111114
Wybierz wielkość
1 MG
3720,00 zł
3720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
3720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H37D7O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
3720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700120P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700120P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
7α,24(R/S)-dihydroksycholestenon-d7 jest deuterowaną pochodną oksysterolu 7α,24(R/S)-dihydroksycholestenonu. Kwas 7α, 24-dihydroksy-3-oksocholest-4-en-26-oinowy jest syntetyzowany z kwasu 3β,7α,24 S-trihydroksycholest-5-en-(25 R)26-oinowego ((25 R)CA5-3β,7α,24 S-triol) w obecności enzymu dehydrogenazy 3β-hydroksysteroidowej typu 7 (HSD3B7). 7α,24(S)-dihydroksycholestenon powstaje również w wyniku 7α-hydroksylacji 24S-hydroksycholesterolu (24S-HC) w obecności enzymu 7-α-hydroksylazy oksysterolu 2 (CYP39A1).[1][2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700120P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxysterols as lipid mediators: Their biosynthetic genes, enzymes and metabolites
Griffiths WJ and Wang Y
Prostaglandins & other lipid mediators null
Concentrations of bile acid precursors in cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease patients
Griffiths WJ, et al.
Free radical biology & medicine null