Kluczowe dokumenty
330726P
Avanti
C13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-tridekanoilo-D-erytro-spinganina-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H56D7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (330726P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
C13-dihydroceramid-d7 (d18:0-d7/13:0) jest deuterowaną pochodną C13-dihydroceramidu.
Działania biochem./fizjol.
Dihydroceramid bierze udział w regulacji autofagii, niedotlenienia i proliferacji komórek.
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dihydroceramides: from bit players to lead actors
Siddique M M, et al.
Test, 290(25), 15371-15379 (2015)