Merck
330273P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H39D4NO5
Masa cząsteczkowa:
453.65
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (330273P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330273P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3