Kluczowe dokumenty
ATE959441110
AstaTech, Inc.
METHYL 4,5-DIBROMO-2-FLUOROBENZOATE
About This Item
Iupac Name
methyl 4,5-dibromo-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5Br2FO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)11/h2-3H,1H3
Klucz InChI
GXQSHUARBHYOST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=111619
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB22734
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)