Kluczowe dokumenty
ATE448431693
AstaTech, Inc.
METHYL 4-CHLORO-5,8-DIMETHYLQUINOLINE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
methyl 4-chloro-5,8-dimethyl-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2/c1-7-4-5-8(2)12-11(7)9(14)6-10(15-12)13(16)17-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
ZZZZIDLGBNSAPW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=58015
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73888
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)