Merck
APOH0430C0E0
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-[(dimethylhydrazono)methyl]phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.65
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde dimethylhydrazone
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)11-6-7-5-8(10)3-4-9(7)13/h3-6,13H,1-2H3/b11-6+
Klucz InChI
AQTCJZXPKUPBKW-IZZDOVSWSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-dimethylhydrazonomethylphenol
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-dimethylhydrazonomethylphenol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)