Kluczowe dokumenty
APO466131523
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
About This Item
Iupac Name
1,5-difluoro-2-iodo-4-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2IO/c1-11-7-3-6(10)4(8)2-5(7)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
UOCICMJFLQNAIF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-5-iodoanisole
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-5-iodoanisole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)