Kluczowe dokumenty
APO455833813
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
About This Item
gęstość
1.25
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(8(9)11)4-7(5)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DPWCZSXNEGNALT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzoyl-chloride
Flash Point
216
gęstość
1.25
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzoyl-chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)