Kluczowe dokumenty
APO455826807
Apollo Scientific Ltd
3-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C5H9N3/c1-8-3-2-5(4-6)7-8/h2-3H,4,6H2,1H3
Klucz InChI
SSXDUSOCSNXBPO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)