Merck
APO428499377
Apollo Scientific Ltd
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.18
Numer MDL:
Iupac Name
5-ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-3-14-8-4-7(5-13)10(12)9(11)6(8)2/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
NGLCRQJYUYNBTK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-ethoxy-23-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Piktogramy
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-ethoxy-23-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)