Kluczowe dokumenty
APO428498586
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-methylaniline
About This Item
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7F2N/c1-4-2-3-5(10)7(9)6(4)8/h2-3H,10H2,1H3
Klucz InChI
HMDHQYKNBZEFTH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylaniline
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylaniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)