Kluczowe dokumenty
APO428497956
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetic acid
About This Item
Iupac Name
(2,3-dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO2/c9-5-1-2-6(11)4(8(5)10)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Klucz InChI
SQADAIPGCGGTQM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-fluorophenylacetic-acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)