Merck
AOBH7BADE6D1
AOBChem
3-Bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
3-bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-8(2)10-5-11(7-15)13(12(14)6-10)16-9(3)4/h5-9H,1-4H3
Klucz InChI
ZEWVUVOYPAPPDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37281.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)