Kluczowe dokumenty
AOBH7BADE12C
AOBChem
5-Chloro-2-(methoxymethyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
GNZDHODOKRQUAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-methoxymethyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37013.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)