Kluczowe dokumenty
AMBH990F69B6
Ambeed, Inc.
4-Chloro-5-methoxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-chloro-5-methoxy-2-(2-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3O/c1-15-8-6-13-10(14-9(8)11)7-4-2-3-5-12-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
BTHRCJACYHBCHX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/321432-82-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)