Merck
AMBH98C8DD80
Ambeed, Inc.
N-Methylquinolin-8-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.2
Numer MDL:
Iupac Name
N-methyl-N-(8-quinolinyl)amine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-11-9-6-2-4-8-5-3-7-12-10(8)9/h2-7,11H,1H3
Klucz InChI
NVDZAZXIBALFGT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14148-44-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14148-44-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)