Merck
AMBH98C8D47F
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-4-fluoro-5-isopropoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.45
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-fluoro-5-isopropoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BClFO3/c1-5(2)15-8-4-6(10(13)14)3-7(11)9(8)12/h3-5,13-14H,1-2H3
Klucz InChI
OLVVISTZKBAJPC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096331-77-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)